Merck
182656
Sigma-Aldrich
聚乙烯基乙醚
average Mw ~3,800 by GPC
别名:
乙基乙烯基醚共聚物, 乙烯基乙基醚聚合物
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
100 G
$222.00
$222.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
100 G
$222.00
About This Item
线性分子式:
[-CH2CH(OC2H5)-]n
CAS号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12162002
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
$222.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
蒸汽压
22.5 mmHg ( 20 °C)
自燃温度
446 °F
分子量
average Mw ~3,800 by GPC
折射率
n20/D 1.454 (lit.)
转变温度
Tg −60 °C
密度
0.968 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
CCOC=C
InChI
1S/C4H8O/c1-3-5-4-2/h3H,1,4H2,2H3
InChI key
FJKIXWOMBXYWOQ-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1