Merck
182567
Sigma-Aldrich
聚(乙烯丁醛-co-乙烯醇-co-乙酸乙烯酯)
average Mw 50,000-80,000 by GPC, powder
别名:
聚(乙烯醇缩丁醛-乙烯醇-乙酸乙烯酯)
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
250 G
$226.00
500 G
$433.00
$226.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
250 G
$226.00
500 G
$433.00
About This Item
CAS号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12162002
NACRES:
NA.23
$226.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
表单
powder
质量水平
分子量
average Mw 50,000-80,000 by GPC
组成
vinyl butyral, 80 wt. %
折射率
n20/D 1.485
转变温度
Tg 62-72 °C
密度
1.083 g/mL at 25 °C (lit.)
InChI
1S/C8H14O2.C4H6O2.C2H4O/c1-4-7-8(9-5-2)10-6-3;1-3-6-4(2)5;1-2-3/h5-6,8H,2-4,7H2,1H3;3H,1H2,2H3;2-3H,1H2
InChI key
RNNFCYZWIQZWQV-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
聚(乙烯丁醛-co-乙烯醇-co-乙酸乙烯酯)(PVBA)可用作防止盐环境中铜腐蚀的保护涂层。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1
1 of 1
Danial Harandi et al.
Polymers, 12(5) (2020-05-07)
The ability of poly(vinyl butyral-co-vinyl alcohol-co-vinyl acetate) (PVBVA) to consolidate Fir wood was studied in terms of the surface and mechanical properties' changes. Two variables were considered to treat the wood: (i) the concentration (5 and 10 wt.%) of PVBVA