Merck
175730
Sigma-Aldrich
溴苯d5
99.5 atom % D
别名:
氘代溴苯
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
5 G
$762.00
25 G
$3,670.00
$762.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
5 G
$762.00
25 G
$3,670.00
About This Item
线性分子式:
C6D5Br
CAS号:
分子量:
162.04
Beilstein:
1866602
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12142201
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.21
$762.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
同位素纯度
99.5 atom % D
质量水平
方案
99% (CP)
表单
liquid
技术
NMR: suitable
折射率
n20/D 1.5585 (lit.)
沸点
156 °C
53 °C/23 mmHg (lit.)
密度
1.539 g/mL at 25 °C (lit.)
质量偏移
M+5
SMILES字符串
[2H]c1c([2H])c([2H])c(Br)c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C6H5Br/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H/i1D,2D,3D,4D,5D
InChI key
QARVLSVVCXYDNA-RALIUCGRSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
溴苯-d 5 是溴苯的氘代衍生物,其同位素纯度为 99.5 原子 %d。在 CDCl 3 和溴苯-d 5 中研究了杯(对-叔 -丁基杯-[4]-和杯[8]芳烃的温度依赖性 1 H-NMR(质子核磁共振)谱。[1]对液体溴苯-d 5 的虚折射率、实折射率和其他吸收量以及虚摩尔极化率光谱进行了评价。[2]
应用
溴苯-d 5 可用于制备邻甲苯-d 10 (OTP-d 10 )。[3]
用于制备 ESR 研究用自由基的起始物料。[4]
推荐产品
请浏览我们全新的在线门户网站ChemisTwin®,用于NMR波谱的定性和定量。了解更多或联系我们免费试用
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
123.8 °F - closed cup
闪点(°C)
51 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 2
1 of 2
Comparative study of the Debye-Waller factor anomaly at the glass transition of isotopically substituted orthoterphenyls.
Debus O, et al.
Chemical Physics Letters, 180(3), 271-274 (1991)
The Journal of Organic Chemistry, 56, 3950-3950 (1991)
Optical constants, and vibrational assignment of liquid bromobenzene-d5 between 4000 and 400cm-1 at 25? C.
Keefe CD and Donovan LA.
Journal of Molecular Structure, 597(1), 259-268 (2001)
Calixarenes. 5. Dynamic NMR characteristics of p-tert-butylcalix [4]-arene and p-tert-butylcalix [8] arene.
Gutsche CD and Bauer LJ.
Tetrahedron Letters, 22(48), 4763-4766 (1981)