Merck
17347
Sigma-Aldrich
2-溴-5-羟基-4-甲氧基苯甲醛
technical, ≥90% (HPLC)
别名:
5-溴异香草醛
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H7BrO3
CAS号:
分子量:
231.04
Beilstein:
1942858
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
等级
technical
方案
≥90% (HPLC)
表单
solid
mp
≥95 °C (lit.)
≥95 °C
SMILES字符串
COc1cc(Br)c(C=O)cc1O
InChI
1S/C8H7BrO3/c1-12-8-3-6(9)5(4-10)2-7(8)11/h2-4,11H,1H3
InChI key
AHYSXUDLJOFNAB-UHFFFAOYSA-N
应用
2-Bromo-5-hydroxy-4-methoxybenzaldehyde was used in the synthesis of 4-bromo-2-methoxy-5-(2-methoxyethenyl)phenol[1].
象形图
Exclamation markEnvironment
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Synthesis of (?)-6H-benzofuro [3a, 3, 2, ef][3] benzazepine: an unnatural analog of (−)-galanthamine.
Poschalko A, et al.
Tetrahedron, 58(8), 1513-1518 (2002)