Merck
172901
Sigma-Aldrich
3-(三氟甲基)苯甲腈
99%
别名:
α,α,α-三氟间甲基苯甲腈, 间三氟甲基苯腈
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
25 G
$96.10
$96.10
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
25 G
$96.10
About This Item
线性分子式:
CF3C6H4CN
CAS号:
分子量:
171.12
Beilstein:
1868102
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$96.10
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
质量水平
方案
99%
表单
liquid
折射率
n20/D 1.4575 (lit.)
沸点
189 °C (lit.)
mp
16-20 °C (lit.)
密度
1.281 g/mL at 25 °C (lit.)
官能团
fluoro
nitrile
SMILES字符串
FC(F)(F)c1cccc(c1)C#N
InChI
1S/C8H4F3N/c9-8(10,11)7-3-1-2-6(4-7)5-12/h1-4H
InChI key
OGOBINRVCUWLGN-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
3-(Trifluoromethyl)benzonitrile (α, α, α -trifluoro-m-tolunitrile) was used as a reference compound in the determination of the electron affinity of 1,3,5,7-cyclooctatetraene (COT)[1].
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
161.6 °F - closed cup
闪点(°C)
72 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Electron affinity of 1, 3, 5, 7-cyclooctatetraene determined by the kinetic method.
Denault JW, et al.
Journal of the American Society For Mass Spectrometry, 9(11), 1141-1145 (1998)