Merck
172049
Sigma-Aldrich
乙二醇水杨酸酯
97%
别名:
乙二醇单水杨酸酯, 水杨酸乙二酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HOC6H4COOCH2CH2OH
CAS号:
分子量:
182.17
Beilstein:
2255685
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
折射率
n20/D 1.548 (lit.)
bp
166 °C/13 mmHg (lit.)
密度
1.244 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
OCCOC(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C9H10O4/c10-5-6-13-9(12)7-3-1-2-4-8(7)11/h1-4,10-11H,5-6H2
InChI 密鑰
LVYLCBNXHHHPSB-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup