化驗
97%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.583 (lit.)
bp
54-55 °C/0.3 mmHg (lit.)
密度
1.038 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CN(N)c1ccccc1
InChI
1S/C7H10N2/c1-9(8)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,8H2,1H3
InChI 密鑰
MWOODERJGVWYJE-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
197.6 °F - closed cup
閃點(°C)
92 °C - closed cup