Merck
168017
Sigma-Aldrich
内消旋-2,3-二甲基琥珀酸
99%
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 G
$160.00
$160.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 G
$160.00
About This Item
线性分子式:
HO2CCH(CH3)CH(CH3)CO2H
CAS号:
分子量:
146.14
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
$160.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
品質等級
化驗
99%
形狀
powder
mp
200 °C (dec.) (lit.)
官能基
carboxylic acid
SMILES 字串
C[C@@H]([C@@H](C)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H10O4/c1-3(5(7)8)4(2)6(9)10/h3-4H,1-2H3,(H,7,8)(H,9,10)/t3-,4+
InChI 密鑰
KLZYRCVPDWTZLH-ZXZARUISSA-N
應用
内消旋-2,3-二甲基琥珀酸被用于合成:
  • 内消旋-1,4-二碘-2,3-二甲基丁烷[1]
  • 硒缩醛,具有赤型配置的CHMe-CHMe片段[2]
  • 赤型-4-乙酰氧基-2,3-二甲基丁-1-醇 [2]
  • (±)-faranal[2]
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Highly selective formation of eight-membered-ring systems by oxidative cyclization with molybdenum pentachloride-an environmentally friendly and inexpensive access to 2,2'-cyclolignans.
Beate Kramer et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 41(16), 2981-2982 (2002-08-31)
Synthesis of (3S*, 4R*, 6E, 10Z)-3, 4, 7, 11-tetramethyltrideca-6, 10-dienal (faranal) using stereospecific 1, 4-cis-hydrogenation of conjugated double bonds.
Vasil'ev AA, et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 14, 2211-2216 (2000)