Merck
164550
Sigma-Aldrich
三苯基六氯锑酸碳
别名:
三苯甲基六氯锑酸盐, 六氯锑酸三苯基碳鎓
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(C6H5)3C(SbCl6)
CAS号:
分子量:
577.80
Beilstein:
3817547
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
mp
218 °C (dec.)
SMILES字符串
Cl[Sb-](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl.c1ccc(cc1)[C+](c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H15.6ClH.Sb/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;;;;;;;/h1-15H;6*1H;/q+1;;;;;;;+5/p-6
InChI key
GASWLBDVMZXHOP-UHFFFAOYSA-H
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
Exclamation markEnvironment
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)