Merck
159379
Sigma-Aldrich
2-(三氟甲基)苯基异氰酸酯
97%
别名:
α,α,α-三氟邻甲苯基异氰酸酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CF3C6H4NCO
CAS号:
分子量:
187.12
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
折射率
n20/D 1.4755 (lit.)
密度
1.238 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
FC(F)(F)c1ccccc1N=C=O
InChI
1S/C8H4F3NO/c9-8(10,11)6-3-1-2-4-7(6)12-5-13/h1-4H
InChI 密鑰
GZWGTVZRRFPVAS-UHFFFAOYSA-N
應用
2-(Trifluoromethyl)phenyl isocyanate may be used in chemical synthesis.
訊號詞
Danger
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
138.2 °F - closed cup
閃點(°C)
59 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)