Merck
158658
Sigma-Aldrich
甲酸异丁酯
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HCO2CH2CH(CH3)2
CAS号:
分子量:
102.13
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
蒸汽密度
3.52 (vs air)
方案
97%
表单
liquid
自燃温度
608 °F
expl. lim.
8.9 %
折射率
n20/D 1.385 (lit.)
沸点
98.4 °C (lit.)
密度
0.885 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
CC(C)COC=O
InChI
1S/C5H10O2/c1-5(2)3-7-4-6/h4-5H,3H2,1-2H3
InChI key
AVMSWPWPYJVYKY-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
Isobutyl formate was used in the peptide formation during the synthesis of pteroyl-(γ-L-glutamyl)n-L-glutamic acid (upto n=6).[1]
象形图
FlameExclamation mark
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
50.0 °F - closed cup
闪点(°C)
10 °C - closed cup
个人防护装备
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
The solid-phase synthesis of polyglutamates of folic acid.
C L Krumdieck et al.
Biochemistry, 8(4), 1568-1572 (1969-04-01)