Merck
155403
Sigma-Aldrich
4-硝基苯二氯化磷
98%
别名:
二氯代磷酸对硝基苯
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
5 G
$119.00
25 G
$420.00
$119.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
5 G
$119.00
25 G
$420.00
About This Item
线性分子式:
O2NC6H4OP(O)Cl2
CAS号:
分子量:
255.98
Beilstein:
1468239
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$119.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
质量水平
方案
98%
表单
solid
沸点
182-183 °C/13 mmHg (lit.)
mp
44-45 °C (lit.)
官能团
nitro
SMILES字符串
[O-][N+](=O)c1ccc(OP(Cl)(Cl)=O)cc1
InChI
1S/C6H4Cl2NO4P/c7-14(8,12)13-6-3-1-5(2-4-6)9(10)11/h1-4H
InChI key
NCPBESHYZRJICR-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
4-硝基苯基二氯磷酸酯用于磷酸化衍生树脂[1]
象形图
Corrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Skin Corr. 1B
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
闪点(°F)
>230.0 °F - closed cup
闪点(°C)
> 110 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
An enzyme-scissile linker for solid-phase peptide synthesis.
Elmore DT, et al. et al.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 14, 1033-1034 (1992)