Merck
15446
Sigma-Aldrich
Boc-N-Me-Leu-OH
≥99.0% (sum of enantiomers, TLC)
别名:
Boc-N-甲基-L-亮氨酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)2CHCH2CH(COOH)N(CH3)COOC(CH3)3
CAS号:
分子量:
245.32
Beilstein:
2373250
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
≥99.0% (sum of enantiomers, TLC)
表单
solid
旋光性
[α]20/D −36±2°, c = 1% in methylene chloride
反应适用性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
应用
peptide synthesis
SMILES字符串
CC(C)C[C@H](N(C)C(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C12H23NO4/c1-8(2)7-9(10(14)15)13(6)11(16)17-12(3,4)5/h8-9H,7H2,1-6H3,(H,14,15)/t9-/m0/s1
InChI key
YXJFAOXATCRIKU-VIFPVBQESA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)