Merck
154415
Sigma-Aldrich
2,4-二甲氧基苯甲腈
99%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3O)2C6H3CN
CAS号:
分子量:
163.17
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
99%
表单
solid
mp
93-94 °C (lit.)
官能团
nitrile
SMILES字符串
COc1ccc(C#N)c(OC)c1
InChI
1S/C9H9NO2/c1-11-8-4-3-7(6-10)9(5-8)12-2/h3-5H,1-2H3
InChI key
RYRZSQQELLQCMZ-UHFFFAOYSA-N
应用
2,4-Dimethoxybenzonitrile was used in the preparation of 2,4-dimethoxybenzylamine[1].
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Synthesis of 5-substituted 4-O-methyl tetramates.
Jones RC and Bates AD.
Tetrahedron Letters, 27(43), 5285-5288 (1986)