Merck
154067
Sigma-Aldrich
4-溴-α-甲基苄胺
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
BrC6H4CH(CH3)NH2
CAS号:
分子量:
200.08
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
折射率
n20/D 1.566 (lit.)
密度
1.397 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(N)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C8H10BrN/c1-6(10)7-2-4-8(9)5-3-7/h2-6H,10H2,1H3
InChI 密鑰
SOZMSEPDYJGBEK-UHFFFAOYSA-N
應用
4-Bromo-α-methylbenzylamine acid may be used in chemical synthesis studies.
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter