Merck
15375
Sigma-Aldrich
Boc-Cys(StBu)-OH
≥99.0% (TLC)
别名:
Boc-S-叔丁巯基-L-半胱氨酸
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
5 G
$241.00
$241.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
5 G
$241.00
About This Item
线性分子式:
(CH3)3CSSCH2CH(COOH)NHCOOC(CH3)3
CAS号:
分子量:
309.45
Beilstein:
1982924
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352209
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$241.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
方案
≥99.0% (TLC)
旋光性
[α]20/D −153±3°, c = 2% in methanol
反应适用性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
117-119 °C
应用
peptide synthesis
SMILES字符串
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CSSC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C12H23NO4S2/c1-11(2,3)17-10(16)13-8(9(14)15)7-18-19-12(4,5)6/h8H,7H2,1-6H3,(H,13,16)(H,14,15)/t8-/m0/s1
InChI key
PPQRALRLGBAWHD-QMMMGPOBSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)