Merck
151475
Sigma-Aldrich
四溴邻苯醌
95%
别名:
邻四溴对苯醌
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6Br4(=O)2
CAS号:
分子量:
423.68
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
价格与库存信息目前不能提供
方案
95%
mp
148-151 °C (lit.)
SMILES字符串
BrC1=C(Br)C(=O)C(=O)C(Br)=C1Br
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)