Merck
15098
Sigma-Aldrich
Boc-D-Gln-OH
≥98.0%
别名:
Boc-D-谷氨酰胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H18N2O5
CAS号:
分子量:
246.26
Beilstein:
1981311
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
方案
≥98.0%
应用
peptide synthesis
SMILES字符串
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CCC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C10H18N2O5/c1-10(2,3)17-9(16)12-6(8(14)15)4-5-7(11)13/h6H,4-5H2,1-3H3,(H2,11,13)(H,12,16)(H,14,15)/t6-/m1/s1
InChI key
VVNYDCGZZSTUBC-ZCFIWIBFSA-N
基因信息
human ... CCR2(1231)
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)