Merck
15093
Sigma-Aldrich
Boc-Tyr(3,5-I2)-OSu
≥97.0% (calc. based on dry substance, C/N)
别名:
Boc-3,5-二碘-L-酪氨酸羟基琥珀酰亚胺酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C18H20I2N2O7
分子量:
630.17
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
方案
≥97.0% (calc. based on dry substance, C/N)
旋光性
[α]20/D +17±1°, c = 1% in chloroform
反应适用性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
144-148 °C
应用
peptide synthesis
储存温度
−20°C
SMILES字符串
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc1cc(I)c(O)c(I)c1)C(=O)ON2C(=O)CCC2=O
InChI
1S/C18H20I2N2O7/c1-18(2,3)28-17(27)21-12(8-9-6-10(19)15(25)11(20)7-9)16(26)29-22-13(23)4-5-14(22)24/h6-7,12,25H,4-5,8H2,1-3H3,(H,21,27)/t12-/m0/s1
InChI key
OOTFAHIVGAQXOL-LBPRGKRZSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)