Merck
15072
Sigma-Aldrich
Boc-Asp(OtBu)-OSu
≥98.0% (C/N)
别名:
Boc-L-天冬氨酸-4-叔丁基-1-羟基琥珀酰亚胺酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C17H26N2O8
CAS号:
分子量:
386.40
Beilstein:
5361818
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
≥98.0% (C/N)
旋光性
[α]20/D −27±1°, c = 1% in dioxane
反应适用性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
98-102 °C
应用
peptide synthesis
储存温度
−20°C
SMILES字符串
CC(C)(C)OC(=O)C[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)ON1C(=O)CCC1=O
InChI
1S/C17H26N2O8/c1-16(2,3)25-13(22)9-10(18-15(24)26-17(4,5)6)14(23)27-19-11(20)7-8-12(19)21/h10H,7-9H2,1-6H3,(H,18,24)/t10-/m0/s1
InChI key
PIITZDSTZQZNQH-JTQLQIEISA-N
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)