Merck
149969
Sigma-Aldrich
3-(1-金刚烷)-3-氧代丙酸乙酯
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C15H22O3
CAS号:
分子量:
250.33
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.499 (lit.)
bp
108-110 °C/0.06 mmHg (lit.)
密度
1.037 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCOC(=O)CC(=O)C12C[C@H]3C[C@H](C[C@H](C3)C1)C2
InChI
1S/C15H22O3/c1-2-18-14(17)6-13(16)15-7-10-3-11(8-15)5-12(4-10)9-15/h10-12H,2-9H2,1H3/t10-,11+,12-,15-
InChI 密鑰
FOISHGXCIBGQJU-WUQLGEGHSA-N
應用
Ethyl 3-(1-adamantyl)-3-oxopropionate may be used in chemical synthesis studies.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves