Merck
14974
Sigma-Aldrich
Boc-β-Homoala-OH
≥98.0% (TLC)
别名:
(S)-3-(Boc-氨基)丁酸, Boc-L-β-高丙氨酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H17NO4
分子量:
203.24
Beilstein:
6800577
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352202
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
≥98.0% (TLC)
表单
solid
反应适用性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
应用
peptide synthesis
SMILES字符串
C[C@@H](CC(O)=O)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C9H17NO4/c1-6(5-7(11)12)10-8(13)14-9(2,3)4/h6H,5H2,1-4H3,(H,10,13)(H,11,12)/t6-/m0/s1
InChI key
PYNDHEONPQYIAN-LURJTMIESA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)