Merck
149241
Sigma-Aldrich
N-(叔丁氧基羰基氧)邻苯二甲酰亚胺
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C13H13NO5
CAS号:
分子量:
263.25
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
solid
mp
118 °C (dec.) (lit.)
SMILES字符串
CC(C)(C)OC(=O)ON1C(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C13H13NO5/c1-13(2,3)18-12(17)19-14-10(15)8-6-4-5-7-9(8)11(14)16/h4-7H,1-3H3
InChI key
MCWXBNWFVFOQAS-UHFFFAOYSA-N
一般描述
叔丁氧基羰基试剂。
应用
N-(tert-Butoxycarbonyloxy)phthalimide may be used in chemical synthesis studies.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)