Merck
14736
Sigma-Aldrich
(-)-1,2-双[(2R,5R)-2,5-二乙基膦烷基]苯
technical, ~90% (GC)
别名:
(2R,2′R,5R,5′R)-2,2′-5,5′-四乙基-1,1′-(邻亚苯基)二磷烷, (R,R)-乙基-DUPHOS
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C22H36P2
分子量:
362.47
Beilstein:
4814174
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
等級
technical
化驗
~90% (GC)
折射率
n20/D 1.6
密度
1.01 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
CC[C@@H]1CC[C@@H](CC)P1c2ccccc2P3[C@H](CC)CC[C@H]3CC
InChI
1S/C22H36P2/c1-5-17-13-14-18(6-2)23(17)21-11-9-10-12-22(21)24-19(7-3)15-16-20(24)8-4/h9-12,17-20H,5-8,13-16H2,1-4H3/t17-,18-,19-,20-/m1/s1
InChI 密鑰
GVVCHDNSTMEUCS-UAFMIMERSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包裝
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 4
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)