Merck
147125
Sigma-Aldrich
苄基三乙基溴化铵
99%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5CH2N(Br)(C2H5)3
CAS号:
分子量:
272.22
Beilstein:
3739113
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352116
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
如需咨询该产品147125,请联系默克当地办事处或经销商。 联系客户支持
方案
99%
mp
193-195 °C (dec.) (lit.)
SMILES字符串
[Br-].CC[N+](CC)(CC)Cc1ccccc1
InChI
1S/C13H22N.BrH/c1-4-14(5-2,6-3)12-13-10-8-7-9-11-13;/h7-11H,4-6,12H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
CHQVQXZFZHACQQ-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)