Merck
143693
Sigma-Aldrich
2-甲氧基乙胺
98%
别名:
2-氨基乙基甲醚
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3OCH2CH2NH2
CAS号:
分子量:
75.11
Beilstein:
741854
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
98%
折射率
n20/D 1.406 (lit.)
bp
95 °C (lit.)
密度
0.864 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
COCCN
InChI
1S/C3H9NO/c1-5-3-2-4/h2-4H2,1H3
InChI 密鑰
ASUDFOJKTJLAIK-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
取代透過
产品编号
说明
价格
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Courtney H Fox et al.
Nature communications, 6, 7417-7417 (2015-07-16)
Dynamic covalent materials are stable materials that possess reversible behaviour triggered by stimuli such as light, redox conditions or temperature; whereas supramolecular crosslinks depend on the equilibrium constant and relative concentrations of crosslinks as a function of temperature. The combination