Merck
141224
Sigma-Aldrich
2-氯-6-氟甲苯
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3C6H3(Cl)F
CAS号:
分子量:
144.57
Beilstein:
1932657
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
折射率
n20/D 1.504 (lit.)
沸点
154-156 °C (lit.)
密度
1.191 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
Cc1c(F)cccc1Cl
InChI
1S/C7H6ClF/c1-5-6(8)3-2-4-7(5)9/h2-4H,1H3
InChI key
FNPVYRJTBXHIPB-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
2-Chloro-6-fluorotoluene reaction with SO− -4 has been studied by pulse radiolysis[1].
象形图
Flame
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Flam. Liq. 3
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
114.8 °F
闪点(°C)
46 °C
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Pulse radiolysis study of the reactions of SO− -4 with some substituted benzenes in aqueous solution.
Merga G, et al.
J. Chem. Soc., Faraday, 90(4), 597-604 (1994)