139734
别名:
六氢间甲酚
1 of 10
Sigma-Aldrich
257486
2-甲基-1-丁烯
152463
2-甲基-2-丁醇
300306
甲基环己烷
T90808
L-酪氨酸甲酯
G2500
明胶 来源于猪皮肤
337250
4-氟-3-甲基苯酚
T1503
Trizma ® 碱
M2643
硫酸镁
93829
L-酪氨酸
108227
苯甲酰苯胺
99%
n20/D 1.458 (lit.)
163 °C (lit.)
0.914 g/mL at 25 °C (lit.)
CC1CCCC(O)C1
历史批次信息供参考:
没有发现合适的版本?