Merck
135003
Sigma-Aldrich
1-(4-联苯基)-1-乙醇
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5C6H4CH(OH)CH3
CAS号:
分子量:
198.26
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
如需咨询该产品135003,请联系默克当地办事处或经销商。 联系技术服务部门
方案
97%
mp
95-97 °C (lit.)
SMILES字符串
CC(O)c1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C14H14O/c1-11(15)12-7-9-14(10-8-12)13-5-3-2-4-6-13/h2-11,15H,1H3
InChI key
GOISDOCZKZYADO-UHFFFAOYSA-N
一般描述
1-(4-Biphenylyl)-1-ethanol can be used in organic synthesis.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)