Merck
132446
Sigma-Aldrich
3-氯丙基丙二酸二乙酯
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Cl(CH2)3CH(CO2C2H5)2
CAS号:
分子量:
236.69
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
折射率
n20/D 1.443 (lit.)
沸点
136 °C/5 mmHg (lit.)
密度
1.101 g/mL at 25 °C (lit.)
官能团
chloro
ester
SMILES字符串
CCOC(=O)C(CCCCl)C(=O)OCC
InChI
1S/C10H17ClO4/c1-3-14-9(12)8(6-5-7-11)10(13)15-4-2/h8H,3-7H2,1-2H3
InChI key
WUOPYKKJFZHTRA-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
235.4 °F - closed cup
闪点(°C)
113 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Synthetic studies in unnatural cyclic amino acids.
Lee VJ and Woodward RB.
The Journal of Organic Chemistry, 44(14), 2487-2491 (1979)