Merck
131628
Sigma-Aldrich
4-吡啶醛肟
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H6N2O
CAS号:
分子量:
122.12
Beilstein:
2079
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
如需咨询该产品131628,请联系默克当地办事处或经销商。 联系客户支持
化驗
98%
mp
130-133 °C (lit.)
SMILES 字串
[H]\C(=N\O)c1ccncc1
InChI
1S/C6H6N2O/c9-8-5-6-1-3-7-4-2-6/h1-5,9H/b8-5+
InChI 密鑰
OFYLBLSSPQTTHT-VMPITWQZSA-N
應用
4-Pyridinealdoxime was used in the chromatographic separation and NMR characterization of the isomers of 1,1′-Methylenebis{4-[(hydroxyimino)methyl]pyridinium) dichloride[1].
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)