Merck
13032
Sigma-Aldrich
2-(苯甲酰氧甲基)苯甲酰氯
≥97.0% (AT)
别名:
2-(羟甲基)苯甲酰氯苯甲酸酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C15H11ClO3
CAS号:
分子量:
274.70
Beilstein:
2131346
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
≥97.0% (AT)
形狀
solid
包含
~1% CaCO3 as stabilizer
mp
59-61 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
ClC(=O)c1ccccc1COC(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C15H11ClO3/c16-14(17)13-9-5-4-8-12(13)10-19-15(18)11-6-2-1-3-7-11/h1-9H,10H2
InChI 密鑰
UDEQFYWNFHWPRH-UHFFFAOYSA-N
應用
2-(Benzoyloxymethyl)benzoyl chloride may be used in chemical synthesis studies.
其他說明
新型氨基保护剂,赋予酰胺易酯化性[1]
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
B.F. Cain
The Journal of Organic Chemistry, 41, 2029-2029 (1976)