Merck
129739
Sigma-Aldrich
3-甲基-2-苯并噻唑啉酮腙 盐酸盐 水合物
97%
别名:
MBTH 盐酸盐 水合物
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H9N3S · HCl · xH2O
分子量:
215.70 (anhydrous basis)
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
solid
mp
276-278 °C (dec.) (lit.)
SMILES字符串
Cl[H].[H]O[H].CN1\C(Sc2ccccc12)=N\N
InChI
1S/C8H9N3S.ClH.H2O/c1-11-6-4-2-3-5-7(6)12-8(11)10-9;;/h2-5H,9H2,1H3;1H;1H2/b10-8-;;
InChI key
IYXXQOGEFHAQGU-GPWRMYTLSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
3-甲基-2-苯并噻唑啉酮腙盐酸盐水合物(MBTH盐酸盐水合物)被用作测定残留氯的亲电偶联试剂[1]
用于检测苯二氮卓类物质、[2] 胆固醇[3] 和酶活性的显色试剂。 [4] 用于合成苯并噻唑鎓偶氮染料。[5]
象形图
Skull and crossbones
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)