Merck
126845
Sigma-Aldrich
N,N′-二乙基-2-丁烯-1,4-二胺
95%
别名:
N ,N ′-Diethyl-2-butene-1,4-diamine
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C2H5NHCH2CH=CHCH2NHC2H5
CAS号:
分子量:
142.24
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12162002
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
质量水平
方案
95%
折射率
n20/D 1.4587 (lit.)
沸点
80-83 °C/8 mmHg (lit.)
密度
0.841 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
CCNC\C=C\CNCC
InChI
1S/C8H18N2/c1-3-9-7-5-6-8-10-4-2/h5-6,9-10H,3-4,7-8H2,1-2H3/b6-5+
InChI key
YWWSWEIXJXYQJB-AATRIKPKSA-N
象形图
Corrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Skin Corr. 1B
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
闪点(°F)
165.2 °F - closed cup
闪点(°C)
74 °C - closed cup
个人防护装备
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)