Merck
119288
Sigma-Aldrich
Tricarbonyl(cycloheptatriene)molybdenum(0)
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C7H8Mo(CO)3
CAS号:
分子量:
272.11
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
化驗
98%
mp
100-101 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
[Mo].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].C1C=CC=CC=C1
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)