Merck
116327
Sigma-Aldrich
2-氯-4-甲基吡啶
98%
别名:
2-氯-4-皮考啉
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
5 ML
$162.00
25 ML
$402.00
$162.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
5 ML
$162.00
25 ML
$402.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H6ClN
CAS号:
分子量:
127.57
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$162.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
质量水平
方案
98%
折射率
n20/D 1.529 (lit.)
沸点
194-195 °C (lit.)
密度
1.142 g/mL at 25 °C (lit.)
官能团
chloro
SMILES字符串
Cc1ccnc(Cl)c1
InChI
1S/C6H6ClN/c1-5-2-3-8-6(7)4-5/h2-4H,1H3
InChI key
MZVSTDHRRYQFGI-UHFFFAOYSA-N
一般描述
2-Chloro-4-methylpyridine (2-Chloro-4-picoline) reacts with 3,5-bis(trifluoromethyl)phenylboronic acid to form 2-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methylpyridine by palladium-catalyzed cross-coupling reaction[1].
2-Chloro-4-picoline (2-Chloro-4-methylpyridine) has been used in the determination of gas-phase basicity of several relatively small organic molecules that are used in the MALDI[2].
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Barylyuk K, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 2(5), 1962-1969 (2012)
Ionkin AS, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 692(22), 4809-4827 (2007)