Merck
11214
Sigma-Aldrich
L-天冬氨酸-4-叔丁基酯
≥98.0% (TLC)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H15NO4
CAS号:
分子量:
189.21
Beilstein:
4671089
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
product name
L-天冬氨酸-4-叔丁基酯, ≥98.0% (TLC)
化驗
≥98.0% (TLC)
光學活性
[α]20/D −9±2°, c = 2% in methanol: water (4:1)
反應適用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
顏色
white
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)C[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C8H15NO4/c1-8(2,3)13-6(10)4-5(9)7(11)12/h5H,4,9H2,1-3H3,(H,11,12)/t5-/m0/s1
InChI 密鑰
MXWMFBYWXMXRPD-YFKPBYRVSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3