Merck
110256
Sigma-Aldrich
5-甲基-2-己酮
99%
别名:
异丁基丙酮, 异戊基甲基酮
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)2CHCH2CH2COCH3
CAS号:
分子量:
114.19
Beilstein:
506163
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
蒸汽密度
3.94 (vs air)
蒸汽压
4.5 mmHg ( 20 °C)
方案
99%
自燃温度
797 °F
expl. lim.
1.35-8.2 %, 93 °F
折射率
n20/D 1.406 (lit.)
沸点
145 °C (lit.)
145 °C
密度
0.814 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
CC(C)CCC(C)=O
InChI
1S/C7H14O/c1-6(2)4-5-7(3)8/h6H,4-5H2,1-3H3
InChI key
FFWSICBKRCICMR-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
FlameExclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 3
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
104.0 °F - closed cup
闪点(°C)
40 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
G V Katz et al.
Fundamental and applied toxicology : official journal of the Society of Toxicology, 6(3), 498-505 (1986-04-01)
Rats were exposed by inhalation, 6 hr/day, 5 days/week, to target vapor concentrations of 2000, 1000, or 0 ppm of methyl isoamyl ketone (MIAK) for 12 exposures spanning 16 days, and 2000, 1000, 200, or 0 ppm for 69 exposures