Merck
108235
Sigma-Aldrich
2-叔丁基蒽醌
98%
别名:
β- tert -Butylanthraquinone, 2-(1,1-Dimethylethyl)-9,10-anthracenedione, 2-tert -Butyl-9,10-anthraquinone
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
100 G
$424.00
$424.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
100 G
$424.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C18H16O2
CAS号:
分子量:
264.32
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
$424.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
方案
98%
表单
solid
mp
98-100 °C (lit.)
SMILES字符串
CC(C)(C)c1ccc2C(=O)c3ccccc3C(=O)c2c1
InChI
1S/C18H16O2/c1-18(2,3)11-8-9-14-15(10-11)17(20)13-7-5-4-6-12(13)16(14)19/h4-10H,1-3H3
InChI key
YTPSFXZMJKMUJE-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Polymerization of Methyl Methacrylate Photoinitiated by Anthraquinone and 2-tert-Butylanthraquinone
Ledwith, A., G. Ndaalio, and A. R. Taylor
Macromolecules, 8(1), 1-7 (1975)
Liquid chromatographic detection of cardiac glycosides, saccharides and hydrocortisone based on the photoreduction of 2-tert-butylanthraquinone
Gandelman, M. S.
Analytica Chimica Acta, 155, 159-171 (1983)