Merck
106321
Sigma-Aldrich
乙二胺四乙酸 三钠盐 水合物
95%
别名:
EDTA 三钠盐, 亚乙基二次氮基四乙酸 三钠盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(NaO2CCH2)2NCH2CH2N(CH2CO2Na)CH2CO2H·xH2O
CAS号:
分子量:
358.19 (anhydrous basis)
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
化驗
95%
mp
>300 °C (lit.)
SMILES 字串
O.[Na+].[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.3Na.H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;;1H2/q;3*+1;/p-3
InChI 密鑰
KKTNQJMZBPLVKM-UHFFFAOYSA-K
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2