Merck
105090
Sigma-Aldrich
二硫氰基甲烷
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH2(SCN)2
CAS号:
分子量:
130.19
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
mp
104-106 °C (lit.)
SMILES 字串
N#CSCSC#N
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)