Merck
103268
Sigma-Aldrich
1,4,5,6,7,7-六氯-5-降冰片烯-2,3-二甲酸酐
97%
别名:
氯菌酸酐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H2Cl6O3
CAS号:
分子量:
370.83
Beilstein:
92693
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
蒸汽密度
13 (vs air)
化驗
97%
形狀
solid
mp
235-239 °C (lit.)
SMILES 字串
ClC1=C(Cl)[C@@]2(Cl)C3C(C(=O)OC3=O)[C@]1(Cl)C2(Cl)Cl
InChI
1S/C9H2Cl6O3/c10-3-4(11)8(13)2-1(5(16)18-6(2)17)7(3,12)9(8,14)15/h1-2H/t1?,2?,7-,8+
InChI 密鑰
FLBJFXNAEMSXGL-SBUZQEQSSA-N
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3