Merck
100803
Sigma-Aldrich
3-苄氧基苯胺
98%
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
10 G
$301.00
$301.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
10 G
$301.00
About This Item
线性分子式:
C6H5CH2OC6H4NH2
CAS号:
分子量:
199.25
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$301.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
质量水平
方案
98%
mp
63-67 °C (lit.)
SMILES字符串
Nc1cccc(OCc2ccccc2)c1
InChI
1S/C13H13NO/c14-12-7-4-8-13(9-12)15-10-11-5-2-1-3-6-11/h1-9H,10,14H2
InChI key
IGPFOKFDBICQMC-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)