Merck
07370
Sigma-Aldrich
3-氨基-4-氯苯甲酸
≥98.0% (T)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H2NC6H3(Cl)CO2H
CAS号:
分子量:
171.58
Beilstein:
2085846
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥98.0% (T)
形狀
powder
反應適用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
顏色
white to faint brown
mp
214-215 °C (lit.)
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
Nc1cc(ccc1Cl)C(O)=O
InChI
1S/C7H6ClNO2/c8-5-2-1-4(7(10)11)3-6(5)9/h1-3H,9H2,(H,10,11)
InChI 密鑰
DMGFVJVLVZOSOE-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)