product name
Sar-Pro-Arg p-nitroanilide dihydrochloride, thrombin substrate
品質等級
化驗
≥97% (HPLC)
形狀
powder
溶解度
water: 25 mg/mL, clear, colorless to light yellow
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
Cl.CNCC(=O)N1CCCC1C(=O)NC(CCCNC(N)=N)C(=O)Nc2ccc(cc2)N(=O)=O
InChI
1S/C20H30N8O5.ClH/c1-23-12-17(29)27-11-3-5-16(27)19(31)26-15(4-2-10-24-20(21)22)18(30)25-13-6-8-14(9-7-13)28(32)33;/h6-9,15-16,23H,2-5,10-12H2,1H3,(H,25,30)(H,26,31)(H4,21,22,24);1H
InChI 密鑰
KMSNYOSWLIQVAN-UHFFFAOYSA-N
基底
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
其他客户在看
实验方案
Thrombin is an endolytic serine protease that selectively cleaves the Arg–Gly bonds of fibrinogen to form fibrin and release fibrinopeptides A and B.
凝血酶是一种内溶性丝氨酸蛋白酶,可选择性裂解纤维蛋白原的精氨酸-甘氨酸键,从而形成纤维蛋白并释放纤维蛋白肽A和B。