免疫磁珠分离技术,实现更快更准的实时PCR分析
Assurance® GDS系统
让食品致病菌检测更加灵敏和可靠
食品致病菌PCR检测方法改进
PCR广泛用于鉴别和检测食品样品中的致病菌。但PCR法易受背景污染、假阳性/假阴性结果、灵敏度和特异性不够等因素影响。
Assurance® GDS系统提供完整的食品致病菌检测方案,升级检测流程,即使最棘手的食品样品也能完成有效的PCR分析。
Assurance® GDS系统采用创新的PickPen®装置和免疫磁珠分离(IMS)技术富集致病菌。装置中的磁珠包被特定抗体,可从增菌检样中快速采集并转移目标DNA至扩增管,以便进行PCR分析。
Assurance® GDS工具和技术旨在让食品致病菌的PCR检测更加可靠,即使面对疑难检样也丝毫不惧。
ASSURANCE® GDS系统的简单三步法流程
试剂准备
免疫磁珠分离(IMS)
什么是IMS-PCR,它是如何操作的,有哪些优势?
Assurance® GDS系统检测可靠,采用免疫磁珠分离(IMS)方法富集致病菌。特制磁珠快速高效地选择性捕获食品致病菌。这种方法最大程度地降低背景污染的抑制作用,保证每份样品一次完成有效的PCR反应。
使用IMS-PCR的主要优势
- 剔除死细胞:特制磁珠选择性捕获活的微生物靶标
- 降低抑制作用:IMS装置可将目标致病菌与抑制剂分离,降低假阳性风险
- 一次制备方案:改进样品制备程序,更加实用、高效和简单
- 提高灵敏度:浓缩样品提高分析灵敏度,还能缩短增菌时间
如何与 Assurance® GDS 系统配合使用?
- PickPen® IMS装置选择性地从增菌肉汤中捕获并纯化致病菌,去除抑制剂
- 这种IMS装置通过浓缩得到大量DNA,可同时轻松高效地处理8个样品
- 每个扩增管内含冻干的全部PCR试剂,即用型冻干颗粒,无需额外的移液操作
- 在每个扩增管中可同时检测多个靶标
ASSURANCE® GDS系统的主要特点及优势
- 检测灵敏,最适样品量1 mL。样品量增加可缩短增菌时间,加快实验
- 专利引物和探针提高准确性
- 实验方案和工作流程可根据实验室需要灵活调整,包括可在检测前预先配好试剂,制备好的样品可推迟18h处理
- 样品制备方案简单方便,任何实验室技术员都能轻松上手
- 检测方法经过验证,使用即用型培养基,节省样品制备时间
- 用时变短,当天或次日即可获得自动解读结果
- mEHEC®混合型增菌培养基,适合沙门氏菌、EHEC和STEC
- PickPen® IMS技术将抑制剂影响降至最低
- 筛选和菌落鉴定方法均经过验证
- 可选择手动或自动制备样品,最高通量达72个样品
- 工作流程简单,软件兼容LIMS信息管理系统
全部或部分样品制备自动化
Assurance® GDS PipetMax®自动化系统可节约成本,满足不断提高的实验室需求:
- 预设程序可自动加入Assurance® GDS试剂并进行IMS实验
- 减少手动操作,让实验员专注其他工作
- 模块化设计适配现有的高通量流程
克罗诺杆菌II | 沙门氏菌 | 李斯特菌属 | 单增李斯特菌 |
---|---|---|---|
AOAC OMA 年度微生物方法 AOAC OMA 2021.08 AOAC PTM 121903 MicroVal 2017LR77 | AOAC OMA 2009.03 AOAC PTM 050602 加拿大卫生部MFLP-36 AFNOR TRA 02/12-01/09 MicroVal 2015LR50 | AOAC PTM 070701 加拿大卫生部MFLP-08 MicroVal 2010LR31 | AOAC PTM 070702 加拿大卫生部MFLP-07 MicroVal 2014LR32 |
大肠杆菌 O157:H7 | 志贺毒素基因(O157) | Top 7 STEC | |
AOAC OMA 2005.04 AOAC PTM 101901 加拿大卫生部MFLP-16 AFNOR TRA 02/13-04/22 MicroVal 2015LR49 | AOAC OMA 2005.05 | AOAC PTM 071301 AOAC PTM 071303 AOAC PTM 101502 AFNOR TRA 02/13-04/22 |
服务项目
方法开发服务
优化或简化食品检测方法,让您能更加轻松地开展日常检测和经济检测。使用您的样品和微生物菌株,在我们的应用实验室中开展试验研究。按照下面某个Assurance® GDS方案评估基质适用性:
- 可行性研究
- 方法优化
仪器服务:
我们提供全保服务(Total Services)计划和全面覆盖(Total Coverage)计划,可在我们当地维修中心或上门进行(如有可能)。预防性维护和系统检验服务保证系统的最佳性能和可靠性,并延长其使用寿命。
培训服务
- 确保您的实验室团队能发挥Assurance® GDS的最佳性能。
- 专业经验丰富,为您培训合格的实验人员。
- 为至少2名人员提供食品检测高级培训,在我们的区域培训中心或上门开展。
其他
如您还有其他的技术和仪器问题,可填写下列表格,与我们的专家进行技术交流。他们会为您提供更多产品资料和数据,以及客户使用反馈。
此外,还能为您选择适合特定食品致病菌检测应用的最佳方案。
相关资源
- Application Note: Assurance GDS - Alternative confirmation E. coli O157:H7 & Salmonella
Study to demonstrate rapid isolation and confirmation of E. coli O157:H7 and Salmonella by inoculated food studies and inclusivity and exclusivity studies on chromogenic agars.
- Application Note: Assurance GDS - Salmonella in Chocolate
Evaluate the next-day detection of Salmonella with the Assurance® GDS method in 375 g chocolate raw materials and chocolate finished goods.
- Application Note: Assurance GDS - Cronobacter & Salmonella in Infant Food
Study to evaluate the Assurance® GDS Cronobacter Tq II kit’s capacity to detect very low CFU contamination levels of Cronobacter sakazakii ATCC®3 29004 in different infant formula food products.
- Application Note: Assurance GDS - Salmonella in Pet Food
Study to evaluate the performance of alternative method Assurance® GDS combining immunomagnetic separation (IMS) and qPCR for the analysis of large test portions (up to 375 g) of challenging pet food raw materials and finished products.
- Application Note: Assurance GDS - STEC in Meat & Vegetables
Study to evaluate the performance of the Assurance® GDS method combining immunomagnetic separation (IMS) and qPCR for the analysis of large test portions (up to 375 g) of vegetables and meat.