SML2660
ABT-100 Hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
6-[(2S)-2-(4-Cyanophenyl)-2-hydroxy-2-(1-methyl-1H-imidazol-5-yl)ethoxy]-4′-(trifluoromethoxy)-1,1′-biphenyl-3-carbonitrile hydrochloride, 6-[(2S)-2-(4-Cyanophenyl)-2-hydroxy-2-(1-methyl-1H-imidazol-5-yl)ethoxy]-4′-(trifluoromethoxy)[1,1′-biphenyl]-3-carbonitrile hydrochloride, A-409100 Hydrochloride, ABT 100, [1,1′-Biphenyl]-3-carbonitrile, 6-[(2S)-2-(4-cyanophenyl)-2-hydroxy-2-(1-methyl-1H-imidazol-5-yl)ethoxy]-4′-(trifluoromethoxy)- hydrochloride
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
condiciones de almacenamiento
desiccated
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O[C@](COC1=C(C2=CC=C(OC(F)(F)F)C=C2)C=C(C=C1)C#N)(C3=CN=CN3C)C(C=C4)=CC=C4C#N.Cl
Clave InChI
YDYNOCJMVNXQKV-SNYZSRNZSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)