Documentos clave
8.43877
Sigma-Aldrich
Sodium tetrafluoroborate
for synthesis
Sinónimos:
Sodium tetrafluoroborate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
BF4Na
Número de CAS:
Peso molecular:
109.79
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número índice de la CE:
237-340-6
NACRES:
NA.22
grado
for synthesis
Nivel de calidad
Ensayo
≥97.0% (acidimetric)
Formulario
crystals
mp
384 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[Na][B](F)(F)(F)F
InChI
1S/BF4.Na/c2-1(3,4)5;/q-1;+1
Clave InChI
KGJZTOFHXCFQIV-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Nota de análisis
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable