F15323
2-Fluorotoluene
≥99%
Sinónimos:
1-Fluoro-2-methylbenzene, o-Fluorotoluene
About This Item
Productos recomendados
vapor density
3.8 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
21 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99%
refractive index
n20/D 1.473 (lit.)
bp
113-114 °C (lit.)
mp
−62 °C (lit.)
density
1.001 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccccc1F
InChI
1S/C7H7F/c1-6-4-2-3-5-7(6)8/h2-5H,1H3
InChI key
MMZYCBHLNZVROM-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
53.6 °F
flash_point_c
12 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?