419672
Maltodextrin
Sinónimos:
MLD
About This Item
Productos recomendados
biological source
corn
Quality Level
description
dextrose equivalent 4.0 - 7.0
form
powder
mp
240 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
O[C@@H]([C@H](O)[C@@H](O)C=O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h1,3-6,8-12H,2H2/t3-,4+,5+,6+/m0/s1
InChI key
GZCGUPFRVQAUEE-SLPGGIOYSA-N
Application
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)